Learn More
DAPT, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16478207 5 mg 5 Milligramm
16435498 10 mg -
16491667 50 mg -
3 options
Artikelnummer. 16478207
Marke: Medchem Express HY13027
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress DAPT (GSI-IX) is a potent and orally active γ-secretase inhibitor with IC50s of 115 nM and 200 nM for total amyloid-β (Aβ) and Aβ42, respectively.
DAPT inhibits the activation of Notch 1 signaling and induces cell differentiation. DAPT also induces autophagy and apoptosis. DAPT has neuroprotection activity and has the potential for autoimmune and lymphoproliferative diseases, degenerative disease and cancers treatment.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DAPT
CAS 208255-80-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H26F2N2O4
Menge 5 mg
Synonym GSI-IX
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (144.52 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (23.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(F)=CC(CC(N[C@H](C(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)C2=CC=CC=C2)=O)C)=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 432.46
Formelmasse 432.46
Reinheit (%) 99.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death