missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Darapladib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16436737
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16436737

Marke: Medchem Express HY10521

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Darapladib is a potent inhibitor of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) with IC50 of 0.25 nM.

Darapladib is a potent inhibitor of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) with IC50 of 0.25 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Darapladib
CAS 356057-34-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H38F4N4O2S
Menge 5 mg
Synonym SB-480848
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (149.98 mM)
SMILES FC1=CC=C(CSC(N(CC(N(CCN(CC)CC)CC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)=O)C4=C5CCC4)=NC5=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 666.77
Formelmasse 666.77
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt