Learn More
Darifenacin hydrobromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Artikelnummer. Menge
16488258 10 mg
16437986 100 mg
2 options
Artikelnummer. 16488258
Marke: Medchem Express HYA0012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Darifenacin hydrobromide (UK-88525 hydrobromide) is a selective M3 muscarinic receptor antagonist with pKi of 8.9.
Darifenacin hydrobromide (UK-88525 hydrobromide) is a selective M3 muscarinic receptor antagonist with pKi of 8.9.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Darifenacin hydrobromide
CAS 133099-07-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H31BrN2O2
Menge 10 mg
Synonym UK-88525 hydrobromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (65.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CC=CC=C1)([C@@H]2CCN(CCC3=CC4=C(OCC4)C=C3)C2)C5=CC=CC=C5)N.Br
Molekulargewicht (g/mol) 507.46
Formelmasse 507.46
Reinheit (%) 95.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death