Learn More
Darunavir Ethanolate, MedChemExpress
Beschreibung
Darunavir ethanolate (TMC114 Ethanolate) is a potent HIV protease inhibitor used to treat and prevent HIV/AIDS. Darunavir has a Ki of 1 nM for wild type HIV-1 protease.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Darunavir Ethanolate |
| CAS | 635728-49-3 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C29H43N3O8S |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | TMC114 Ethanolate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.21 mM) |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1[C@@]2([H])[C@@](OCC2)([H])OC1)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@H](O)CN(S(=O)(C4=CC=C(N)C=C4)=O)CC(C)C.CCO |
| Molekulargewicht (g/mol) | 593.73 |
| Mehr anzeigen |