Learn More
DCXR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15188-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884254
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene acts as a homotetramer to catalyze diacetyl reductase and L-xylulose reductase reactions. The encoded protein may play a role in the uronate cycle of glucose metabolism and in the cellular osmoregulation in the proximal renal tubules. Defects in this gene are a cause of pentosuria. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
DCXR
Polyclonal
Unconjugated
DCXR
Carbonyl reductase II, DCR, DCXR, HCR2, HCRII, KIDCR, Kidney dicarbonyl reductase, L xylulose reductase, P34H, SDR20C1, Sperm surface protein P34H, XR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
171408, 51181, 67880
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q7Z4W1, Q91X52, Q920P0
Dcxr
DCXR Fusion Protein Ag7272
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat