Learn More
Invitrogen™ DDR2 [T654M] Recombinant Human Protein
Human DDR2, C-terminal fragment, amino acids R422-E855 (as in NCBI/Protein entry NP_006173.2), with a T654M mutation, activated, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
Marke:  Invitrogen™ PV6176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15448843
  • 1678.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
77.8kDa
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 422-855
Recombinant
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
100μg
MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10
Human
GST Tag, His Tag