Learn More
Invitrogen™ DDR2 [T654M] Recombinant Human Protein
Human DDR2, C-terminal fragment, amino acids R422-E855 (as in NCBI/Protein entry NP_006173.2), with a T654M mutation, activated, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol |
Molekulargewicht | 77.8kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
Gen-Alias | MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15448843
|
Invitrogen™
PV6176 |
100μg |
1678.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15438843
|
Invitrogen™
PV6175 |
10μg |
492.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468843
|
Invitrogen™
PV6177 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation | |
77.8kDa | |
MIG20a, NTRKR3, TKT, TYRO10 | |
Human | |
GST Tag, His Tag |
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. | |
aa 422-855 | |
Recombinant |