Learn More
DDX21 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen DDX21
Konzentration 0.43 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16896963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10528-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16886963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10528-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DDX21 exists as two isoforms, molecular weight of modified isoform one is about 87 -100 kDa, and the post-modified isoform is about 75-85 kDa. 10528-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human DDX21.
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. This gene encodes a DEAD box protein, which is an antigen recognized by autoimmune antibodies from a patient with watermelon stomach disease. This protein unwinds double-stranded RNA, folds single-stranded RNA, and may play important roles in ribosomal RNA biogenesis, RNA editing, RNA transport, and general transcription.
Spezifikation
Spezifikation
DDX21
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q3B8Q1, Q9JIK5, Q9NR30
317399, 56200, 9188
DDX21 Fusion Protein Ag0804
Primary
-20°C
DDX21
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DDX21, DEAD box protein 21, Gu alpha, GUA, GURDB, Nucleolar RNA helicase 2, Nucleolar RNA helicase Gu, Nucleolar RNA helicase II, RH II/GU, RH II/GuA
Ddx21
IgG
Antigen Affinity Chromatography