Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0624475
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
- Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
für organische und wässrige Lösungsmittel | |
1/Packung | |
363μ m | |
Thermisch stabil bis zu 380 °C |
Methyldeaktivierte Quarzglasschläuche mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.15 mm Innendurchmesser x 5 m Länge | |
150μ m | |
5 m |