Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
41.65 € - 391.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | für organische und wässrige Lösungsmittel |
---|---|
Typ | Methyldeaktivierte Quarzglasschläuche mit 0.43 mm Außendurchmesser x 0.32 mm Innendurchmesser x 10 m Länge |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | Thermisch stabil bis zu 380 °C |
Produktcode | Marke | Enthält | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15258803
|
Trajan Scientific and Medical™
06244503 |
1/Packung | 0.05 mm | 0.363 mm | 2 m |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12965751
|
Trajan Scientific and Medical™
062448 |
1/Packung | 530 μm | 680 μm | 5 m |
89.45 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15298793
|
Trajan Scientific and Medical™
0624432 |
1/Packung | 250μ m | 363μ m | 5 m |
89.45 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15208813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624463 |
1/Packung | 150μ m | 220 μm | 10 m |
166.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15288793
|
Trajan Scientific and Medical™
062442 |
1/Packung | 25μ m | 285 μm | 2 m |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15218803
|
Trajan Scientific and Medical™
062444 |
1/Packung | 220μ m | 220μ m | 2 m |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15228803
|
Trajan Scientific and Medical™
062445 |
1/Packung | 60 μm | 220μ m | 2 m |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15278803
|
Trajan Scientific and Medical™
062446 |
1/Packung | 110μ m | 170μ m | 2 m |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15268813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624475 |
1/Packung | 150μ m | 363μ m | 5 m |
93.45 €
5 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12766248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624478 |
1/Packung | 220μ m | 363μ m | 10 m |
166.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15258813
|
Trajan Scientific and Medical™
0624474 |
1/Packung | 220μ m | 363μ m | 25 m |
391.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12736248
|
Trajan Scientific and Medical™
06244502 |
1/Packung | 75μ m | 363μ m | 2 m |
41.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12746248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624455 |
1/Packung | 100μ m | 363μ m | 25 m |
391.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12756248
|
Trajan Scientific and Medical™
0624476 |
1/Packung | 320μ m | 430μ m | 10 m |
166.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15208803
|
Trajan Scientific and Medical™
0624434 |
1/Packung | 250μ m | 363μ m | 10 m |
166.00 €
10 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15208823
|
Trajan Scientific and Medical™
0624491 |
5/Packung | 170μ m | 300μ m | 2 m |
41.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15248803
|
Trajan Scientific and Medical™
06244501 |
1/Packung | 0.125 mm | 0.363 mm | 2 m |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15268803
|
Trajan Scientific and Medical™
0624459 |
1/Packung | 0.11 mm | 0.31 mm | 2 m |
41.65 €
2 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15268853
|
Trajan Scientific and Medical™
064051 |
1/Packung | 0.25 mm | 0.363 mm | 5 m |
334.00 €
25 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
- Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Specifications
für organische und wässrige Lösungsmittel | |
Methyldeaktivierte Quarzglasschläuche mit 0.43 mm Außendurchmesser x 0.32 mm Innendurchmesser x 10 m Länge | |
Thermisch stabil bis zu 380 °C |