Learn More
Defactinib hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477787
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16477787
Marke: Medchem Express HY12289A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Defactinib hydrochloride (VS-6063 hydrochloride; PF 04554878 hydrochloride) is a novel FAK inhibitor, which inhibits FAK phosphorylation at the Tyr397 site in a time- and dose-dependent manner.
Defactinib hydrochloride (VS-6063 hydrochloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Defactinib hydrochloride
CAS 1073160-26-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22ClF3N8O3S
Menge 5 mg
Synonym VS-6063 hydrochloride PF 04554878 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 30 mg/mL (54.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 546.95
Formelmasse 546.95
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.