Learn More
Deltasonamide 2 (TFA), MedChemExpress
Beschreibung
Deltasonamide 2 TFA is competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deltasonamide 2 (TFA) |
| CAS | 2235358-74-2 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C32H40ClF3N6O6S2 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (164.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(S(=O)(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C3CCCC3)=O)C=C1)(N([C@H]4CC[C@H](N)CC4)CC5=NC(NC)=NC=C5)=O.O=C(O)C(F)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 761.27 |
| Formelmasse | 761.27 |
| Mehr anzeigen |