Learn More
Demethoxycurcumin, MedChemExpress
Beschreibung
Demethoxycurcumin(Curcumin II) is a major active curcuminoid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Demethoxycurcumin |
| CAS | 22608-11-3 |
| Farbe | Red |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H18O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Curcumin II Desmethoxycurcumin Monodemethoxycurcumin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (295.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2.[(E)].[(E)] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 338.35 |
| Mehr anzeigen |