Learn More
Desaminotyrosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459376
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16459376 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16459376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW015346
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desaminotyrosine
CAS 501-97-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O3
Menge 100 mg
Synonym 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(C=CC(=C1)O)CCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98.46%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus