missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Di-8-ANEPPS

Artikelnummer. 16420939
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16420939 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16420939 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY101891

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Di-8-ANEPPS is a naphthylstyryl voltage-sensitive dye, shifting both their fluorescence excitation and emission spectra upon changes in Vm .

Spezifikation

Inhalt und Lagerung -20°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 1 mg/mL (1.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Produkttyp Dye Reagents
Molekulargewicht 592.87 g/mol
CAS 157134-53-7
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.