Learn More
Phthalsäuredi-n-heptylester, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Di-n-heptyl Phthalate is a Phthalate derivative and an organic extract contaminant found in drinking water, which was shown to activate Nrf-2-Mediated Antioxidant response in human cell line.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Di-n-heptyl Phthalat ist ein Phthalatderivat und ein organischer Extraktkontaminant, der im Trinkwasser gefunden wurde und nachweislich die Nrf-2 vermittelte Antioxidanzreaktion in der menschlichen Zelllinie aktiviert.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen.
Di-n-heptyl Phthalat ist ein Phthalatderivat und ein organischer Extraktkontaminant, der im Trinkwasser gefunden wurde und nachweislich die Nrf-2 vermittelte Antioxidanzreaktion in der menschlichen Zelllinie aktiviert.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Di-n-heptyl phthalate |
Dichte | 0.992 |
Siedepunkt | 360°C |
Flammpunkt | 213°C (415°F) |
Brechungsindex | 1.486 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2336623 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water. |
Formelmasse | 362.51 |
Reinheit (%) | ≥98% |