Learn More
Diacerein, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434807
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16434807 50 mg -
16419046 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16434807 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0283
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Diacerein (Diacerhein), a interleukin-1 beta inhibitor, is a slow-acting medicine of the class anthraquinone used to treat joint diseases.
Diacerein (Diacerhein), a interleukin-1 beta inhibitor, is a slow-acting medicine of the class anthraquinone used to treat joint diseases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diacerein
CAS 13739-02-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H12O8
Menge 50 mg
Synonym Diacerhein Diacetylrhein
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (33.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C(C=C1C2=O)=CC(OC(C)=O)=C1C(C3=C2C=CC=C3OC(C)=O)=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 368.29
Formelmasse 368.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation