Learn More
Diclofenac, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096764
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 16438887
Marke: Medchem Express HY15036
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Diclofenac is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Diclofenac is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diclofenac
CAS 15307-86-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H11Cl2NO2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (11.82 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 296.15
Formelmasse 296.15
Reinheit (%) 99.91%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.