Learn More
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411139
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16411139 1 g 1 Gramm
16491586 500 mg -
16465236 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16411139 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY109656
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H31NO4
Menge 1 g
Synonym DHHB
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
SMILES O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 397.51
Formelmasse 397.51
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid