missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylstilbestrol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
200 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16448707

Marke: Medchem Express HY14598

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.

Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H20O2
Menge 5 g
Synonym Stilbestrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Formelmasse 268.35
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt