Learn More
Diethylstilbestrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491419
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
200 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16491419 1 g -
16448707 5 g -
16431136 200 mg 200 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16491419
Marke: Medchem Express HY14598
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H20O2
Menge 1 g
Synonym Stilbestrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Formelmasse 268.35
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death