Learn More
Karl Hecht™ Digitale Intervall-Zeitschaltuhren
Hervorragend geeignet für die Zeitgebung für verschiedene Zwecke im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ digitalen Intervallzeitgeber sind programmierbar bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden.
Marke: Karl Hecht™ 41977050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Mit magnetischer Rückseite
- Inklusive Akku
- Countdown in Sekunden
- Speicheraufruffunktion
- Individuelle Einstellung für Minuten/Sekunden
- LCD-Anzeige, 4 Ziffern, die Minuten/Sekunden anzeigen
- Der Alarm ertönt 30 Sekunden lang, wenn der Countdown Null erreicht
Spezifikation
Quartz-Digitaluhr | |
76 x 66 x 18 mm | |
18 mm |
Digital | |
18 mm |