Learn More
Dihydrocoumarin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499166
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499166 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16499166 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1926
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrocoumarin
CAS 119-84-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H8O2
Menge 100 mg
Synonym Hydrocoumarin Chroman-2-one
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCC2=CC=CC=C2O1
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 99.09%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death