Learn More
Dihydrodaidzein, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471638
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16471638 5 mg
16439228 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16471638 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1461
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H12O4
Menge 5 mg
Synonym (±)-Dihydrodaidzein
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (390.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)COC3=CC(O)=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 256.25
Formelmasse 256.25
Reinheit (%) 99.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism