Learn More
Dihydromyricetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458868
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16458868
Marke: Medchem Express HYN0112
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Dihydromyricetin is a potent inhibitor with an IC50 of 48 μM on dihydropyrimidinase. Dihydromyricetin can activate autophagy through inhibiting mTOR signaling. Dihydromyricetin suppresses the formation of mTOR complexes (mTORC1/2). Dihydromyricetin is also a potent influenza RNA-dependent RNA polymerase inhibitor with an IC50 of 22 μM.
Dihydromyricetin is a potent inhibitor with an IC50 of 48 μM on dihydropyrimidinase. Dihydromyricetin can activate autophagy through inhibiting mTOR signaling. Dihydromyricetin suppresses the formation of mTOR complexes (mTORC1/2). Dihydromyricetin is also a potent influenza RNA-dependent RNA polymerase inhibitor with an IC50 of 22 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydromyricetin
CAS 27200-12-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H12O8
Menge 10 mg
Synonym Ampelopsin Ampeloptin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.26 mM)
SMILES O=C1[C@H](O)[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 320.25
Formelmasse 320.25
Reinheit (%) 99.79%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.