Learn More
Diltiazem hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458727
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458727 5 g 5 Gramm
16401439 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458727 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14656
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Diltiazem hydrochloride is a Ca2+ influx inhibitor (slow channel blocker or calcium antagonist).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H27ClN2O4S
Menge 5 g
Synonym CRD-401
Löslichkeitsinformationen H2O : 33.33 mg/mL (73.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCN1C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@@H](OC(C)=O)C1=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 450.98
Formelmasse 450.98
Reinheit (%) 99.5%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus