Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V3-Pumpen
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Spritzen für V3 Pumpen verfügen über das Wissen und die Erfahrung, die bei der Herstellung einer SGE-Spritze erforderlich sind.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 008793
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Verdünner-/Dispenser-Spritze für V3-Pumpen
Spezifikation
30 mm Hub, 1/4 Zoll - 28 UNF Gewindeanschluss, 4.8 mm-Bohrung im Kolben | |
5 ml | |
V3 Pumpe |