Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Verdünner-/Dispenser-Spritzen für V3-Pumpen
Für bessere Leistung und überragende Qualität. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Spritzen für V3 Pumpen verfügen über das Wissen und die Erfahrung, die bei der Herstellung einer SGE-Spritze erforderlich sind.
98.40 € - 107.00 €
Spezifikation
Beschreibung | 30 mm Hub, 1/4 Zoll - 28 UNF Gewindeanschluss, 4.8 mm-Bohrung im Kolben |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | V3 Pumpe |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15218513
|
Trajan Scientific and Medical™
008793 |
5 ml |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15268503
|
Trajan Scientific and Medical™
008593 |
2,5 mL |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15228503
|
Trajan Scientific and Medical™
008193 |
1 ml |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15278493
|
Trajan Scientific and Medical™
007693 |
500 μl |
98.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Verdünner-/Dispenser-Spritze für V3-Pumpen
Spezifikation
30 mm Hub, 1/4 Zoll - 28 UNF Gewindeanschluss, 4.8 mm-Bohrung im Kolben | |
V3 Pumpe |