Learn More
Dimethylterephthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Beschreibung
Dimethyl terephthalate is used in the Polyester Film (Audio/Video Tape,X-ray Film,Photo Film), Polyester Fiber, Pet Bottle, Polyester Adhesive, Engineering Plastics. DMT is volatile, it is an intermediate in some schemes for the recycling of PET.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dimethylterephthalat wird in Polyesterfolie (Audio-/Videoband, Röntgenfilm, Fotofilm), Polyesterfaser, PET-Flasche, Polyester-Klebstoff, technische Kunststoffe verwendet. DMT ist flüchtig, es ist ein Zwischenprodukt in einigen Systemen für das Recycling von PET.
Löslichkeit
Es ist schwer wasserlöslich, aber in heißem Alkohol und Äther löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter normalen Bedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und Nitraten fernhalten
Dimethylterephthalat wird in Polyesterfolie (Audio-/Videoband, Röntgenfilm, Fotofilm), Polyesterfaser, PET-Flasche, Polyester-Klebstoff, technische Kunststoffe verwendet. DMT ist flüchtig, es ist ein Zwischenprodukt in einigen Systemen für das Recycling von PET.
Löslichkeit
Es ist schwer wasserlöslich, aber in heißem Alkohol und Äther löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter normalen Bedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und Nitraten fernhalten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dimethyl terephthalate |
Schmelzpunkt | 140°C to 143°C |
Dichte | 1.29 |
Siedepunkt | 288°C |
Flammpunkt | 146°C (294°F) |
Menge | 500 g |
Beilstein | 1107185 |
Merck Index | 14,9162 |
Löslichkeitsinformationen | It is slightly soluble in water but soluble in hot alcohol and ether. |
Formelmasse | 194.19 |