Learn More
Diphenylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
54.70 € - 205.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 117-34-0 |
|---|---|
| Summenformel | C14H12O2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 212.248 |
| MDL-Nummer | MFCD00004251 |
| InChI-Schlüssel | PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl |
| PubChem CID | 8333 |
| ChEBI | CHEBI:41967 |
| IUPAC-Name | 2,2-Diphenylessigsäure |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
11430393
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11489.22 |
100 g |
54.70 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
11440393
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11489.36 |
500 g |
205.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Kinetic resolution of racemic 1-heteroarylalkanols by asymmetric esterification using diphenylacetic acid with pivalic anhydride and a chiral acyl-transfer catalyst is described. Molecular crystal of acridine and diphenylacetic acid and its absolute asymmetric photodecarboxylating condensation generates chirality in a two-component. The activation parameters for the racemization of a series of ortho-alkyl-substituted diphenylacetic acids are determined.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEs gibt eine Beschreibung der kinetischen Auflösung von racemischen 1-Heteroarylalkanolen durch asymmetrische Veresterung mit Diphenylessigsäure mit pivalischem Anhydrid und einem chiralen Acyl-Transferkatalysator. Molekulare Kristalle aus Akridin und Diphenylessigsäure, deren absolute asymmetrische photodecarboxylierende Kondensation in einem Zwei-Komponenten-System für Chiralität sorgt. Die Aktivierungsparameter für die Racemisierung einer Reihe von mit Orthoalkyl substituierten Diphenylessigsäuren werden bestimmt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (0.13 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
| C14H12O2 | |
| MFCD00004251 | |
| diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl | |
| CHEBI:41967 | |
| C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O |
Spezifikation
| Diphenylacetic Acid | |
| 146°C to 148°C | |
| 99% | |
| MFCD00004251 | |
| 14,3316 | |
| Slightly soluble in water(0.13g/L). | |
| C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O | |
| 212.248 | |
| CHEBI:41967 | |
| 99% |
| 117-34-0 | |
| 195°C (25 mm) | |
| C14H12O2 | |
| 1910978 | |
| diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl | |
| PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N | |
| 2,2-Diphenylessigsäure | |
| 8333 | |
| 212.25 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H315-H319-H335
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 204-185-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AH2515000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen