Learn More
Dipyrocetyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16498678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1179
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dipyrocetyl is an anti-inflammatory and analgesic agent extracted from patent WO 2011132171 A1.
Dipyrocetyl is an anti-inflammatory and analgesic agent extracted from patent WO 2011132171 A1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipyrocetyl
CAS 486-79-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H10O6
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (419.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(OC(C)=O)=C1OC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 238.19
Formelmasse 238.19
Reinheit (%) 98.39%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation