Learn More
BRAND™ Entladungsröhrchen für BRAND Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender mit Umwälzventilen
Entladungsröhrchen mit Rezirkulationsventilen passend zu BRAND Dispensettes ab Baujahr 2016
Marke: BRAND™ 708104
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Entladungsschläuche sind in zwei Größen erhältlich: Für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 1 ml, 2 ml, 5 ml und 10 ml und für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 25 ml, 50 ml und 100 ml
- Wählen Sie zwischen Standard- und Feinspitzmodellen
- Dispensette S Spender sind mit roter Blende versehen
- Dispensette S Organic Spender sind mit gelber Blende versehen
Spezifikation
Ablassschlauch | |
Rot/Weiß | |
Dispensieren von Flüssigkeit | |
Auslaufschlauch, Sicherheitskappe | |
105 mm |
Autoklavierbar | |
ETFE, PTFE, Polypropylen | |
Dispensette™ S, 5 und 10 ml Nennvolumen | |
Standard |