Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Polyfix Dispenser
Erreichen Sie Präzision mit der Volac Smart™ Mikropipette. Poulten Graf™ Volac Smart™ Mikropipette mit variablem Volumen eignen sich perfekt zum Pipettieren kleiner Mengen flüssiger Proben im Labor.
Marke:  Poulten Graf™ 101 07138
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11752358
  • 241.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beschichteter PTFE-Kolben
  • Schnelle und einfache Volumenbestimmung mit zusätzlicher Feineinstellung
  • Fester Adapter aus PP
  • Ventilblock aus PP
Spezifikation
Spezifikation
Spender Fortuna Polyfix
10 ml