Learn More
Corning™ Sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter mit 0.22 μm Membran
Konzipiert für die Verwendung mit Medienflaschen aus Glas oder Polystyrol und Halsgrößen von 33 und 45 mm. Corning™ sterile Einweg-Flaschenaufsatzfilter sind ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen.
Marke: Corning™ 431160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05793kg
Beinhaltet: Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polystyrol mit Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter, der auf die meisten Vakkuumschläuche passt
Beschreibung
- Die Systeme werden einzeln verpackt, durch Gammastrahlen sterilisiert und sind als pyrogenfrei zertifiziert
- Bedruckt mit Membranmaterial und Porengröße
- Die Farbcodierung nach Membrantyp erleichtert die Bestimmung der Produkte
- Folgende Membranwerkstoffe sind lieferbar: Zelluloseacetat (ZA) für niedrige Proteinbindung; Nylon (NYL) für eine niedrige Menge an extrahierbaren Stoffen, oder Polyethersulfon (PES) für hohe Flussraten und niedrige Proteinbindung
- Kompatibel mit Gewebekulturen
- Wärmeversiegelt mit dem Haltegitter für eine maximale Flussrate und geringere Schaumbildung und Proteindenaturierung
Hinweis: Nicht für parenterale Anwendungen vorgesehen
Bestellinformation
Einheiten mit 150 ml-Trichtern enthalten 42 x 42 mm quadratische Membranfilter; 500 ml-Trichter enthalten 63 x 63 mm quadratische Membranfilter, 250 ml-Trichter enthalten 49.5 x 49.5mm quadratische Membranfilter und 1 l-Trichter enthalten 79 x 79 mm quadratische Membranfilter
Spezifikation
Schlauch | |
3,3 cm Flaschenhals | |
PES | |
Steril | |
Ideal für die Filtration von Gewebekulturmedien und -komponenten, biologischen Flüssigkeiten und anderen Lösungen | |
Quadratischer Membranfilter, graduierter Trichter aus durchsichtigem Polysterol mit gelbem Polyethylen-Flaschenhalsadapter und Schlauchadapter | |
1/Packung | |
150 mL |
Ja | |
PES | |
0,22 μm | |
13.6 cm2 | |
Ja | |
48 Karton | |
Aufsatzfiltertrichter für Flaschen | |
5 cm |