Learn More
Dithranol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468436
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468436 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0738
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithranol
CAS 1143-38-0
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H10O3
Menge 100 mg
Synonym Anthralin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (44.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)CC3=CC=CC(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation