Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-HPLC-Säule
Artikelnummer. p-6017000 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
0,075 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
2,6 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Packungsgröße
13445689 50 mm 2,1 mm 2,6 μm 1 Stück
13419748 100 mm 2,1 mm 2,6 μm 1 Stück
13475689 150 mm 4,6 mm 2,6 μm 1 Stück
13405699 150 mm 2,1 mm 2,6 μm 1 Stück
13425689 50 mm 3 mm 2,6 μm 1 Stück
13455689 100 mm 3 mm 2,6 μm 1 Stück
13495689 250 mm 2,1 mm 2,6 μm 1 Stück
13485689 150 mm 3 mm 2,6 μm 1 Stück
13435689 100 mm 4,6 mm 2,6 μm 1 Stück
13425699 150 mm 0,075 mm 2,6 μm 1 Stück
13415699 10 mm 2,1 mm 2,6 μm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 13445689 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 16726052130
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus konzipiert – eine ausgezeichnete Wahl für Glykan-Trennungen.
Die Thermo Scientific™ Accucore™ 150 Amid-HILIC-LC-Säulen werden zur Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus eingesetzt und sind eine hervorragende Wahl für Glykan-Trennungen. Auf Grundlage der Core Enhanced Technology bieten Thermo Scientific Accucore Säulen schnelle Biomolekül-Trennungen mit hoher Auflösung – ohne die erhöhten Gegendrücke, die für Partikel mit einer Größe unter 2 μm erforderlich sind.
Robust und reproduzierbar, 2,6-µm-Solid-Core-Partikel
  • Schnelle Trennungen mit überragender Auflösung, niedrige Gegendrücke
  • Amidphase, gebunden an Solid-Core-Partikel mit 150 Å Porendurchmesser
  • Hohe Retention einer breiten Palette hydrophiler Analyten im HILIC-Modus
  • Empfohlen für hydrophile Biomoleküle wie z. B. Glykane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit UHPLC
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 14500 psi (1000 bar)
Partikelform Sphärisch, mit festem Kern
Partikelgröße 2,6 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 150 Å
Menge Each
Oberfläche 80 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Amid
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase HILIC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.