Learn More
DL-10-Camphersulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032550
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
5872-08-2
C10H16O4S
232.29
MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
18462
CHEBI:55379
(7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methansulfonsäure
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
5872-08-2
C10H16O4S
232.29
MFCD00074827
MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
18462
CHEBI:55379
(7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methansulfonsäure
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-10-Camphorsulfonic acid
Namenshinweis 98%
Extinktion 0.05 max. (20% aq. soln.) at 450nm
Schmelzpunkt >195°C
Farbe Beige
Verlust bei Trocknung 1.5% max. (105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 11, 316
Fieser 14,71; 15,68; 16,58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether
Formelmasse 232.29
Klarheit (5% in water) Clear solution
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-10-Camphorsulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.