Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparagin-Monohydrat, 98 %
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Asparagine monohydrate |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O |
Beilstein | 04, 484 |
Merck Index | 14, 837 |
Transmission | 90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DL-Asparagine monohydrate