Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparaginsäure, 98+ %
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
DL-Aspartic acid is used in studies on factors and conditions that enhance semen and sperm quality. Its conjugate base D-aspartate has potential use as a therapeutic agent in the treatment of schizophrenia-related symptoms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Asparaginsäure wird in Studien über Faktoren und Bedingungen verwendet, welche die Qualität von Sperma und Spermien verbessern. Sein konjugiertes D-Aspartat hat die Möglichkeit, als therapeutisches Mittel bei der Behandlung von Schizophrenie-Symptomen eingesetzt zu werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
DL-Asparaginsäure wird in Studien über Faktoren und Bedingungen verwendet, welche die Qualität von Sperma und Spermien verbessern. Sein konjugiertes D-Aspartat hat die Möglichkeit, als therapeutisches Mittel bei der Behandlung von Schizophrenie-Symptomen eingesetzt zu werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Aspartic acid |
Schmelzpunkt | >300°C (decomposition) |
Beilstein | 774618 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,and hydrochloric acid. Insoluble in ether,and alcohol. |
Formelmasse | 133.1 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 100 g |