Learn More
DL-Glutamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16488736 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16488736 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1346
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress DL-Glutamine is used for biochemical research and drug synthesis.
DL-Glutamine is used for biochemical research and drug synthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Glutamine
CAS 6899-04-3
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H10N2O3
Synonym (±)-Glutamine DL-Gl
Löslichkeitsinformationen H2O : 33.33 mg/mL (228.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES NC(CCC(N)=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
Menge 100 mg
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid