Learn More
Abnova™ DLX2 (Human) Recombinant Protein
Human DLX2 partial ORF (NP_004396.1, 1 a.a. - 110 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001746-Q02.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16033905
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MTGVFDSLVADMHSTQIAASSTYHQHQQPPSGGGAGPGGNSSSSSSLHKPQESPTLPVSTATDSSYYTNQQHPAGGGGGGGSPYAHMGSYQYQASGLNNVPYSAKSSYDL
Spezifikation
Spezifikation
NP_004396.1
distal-less homeobox 2
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DLX2
GST
1746
Wheat germ expression system
10 μg
TES-1, TES1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer