Learn More
Abnova™ DLX2 (Human) Recombinant Protein
Human DLX2 partial ORF (NP_004396.1, 1 a.a. - 110 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004396.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1746 |
Name | distal-less homeobox 2 |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16033905
|
Abnova™
H00001746-Q02.10UG |
10 μg |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043905
|
Abnova™
H00001746-Q02.25UG |
25 μg |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sequence: MTGVFDSLVADMHSTQIAASSTYHQHQQPPSGGGAGPGGNSSSSSSLHKPQESPTLPVSTATDSSYYTNQQHPAGGGGGGGSPYAHMGSYQYQASGLNNVPYSAKSSYDL
Spezifikation
NP_004396.1 | |
distal-less homeobox 2 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
TES-1, TES1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1746 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DLX2 | |
GST |