Learn More
Tris-HCl, 1 M-Lösung, pH 8.0, molekularbiologischer Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082836
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
1185-53-1
C4H12ClNO3
157.594
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
93573
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)propan-1,3-Diol; Hydrochlorid
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
1185-53-1
C4H12ClNO3
157.594
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
93573
2-Amino-2-(Hydroxymethyl)propan-1,3-Diol; Hydrochlorid
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Chemischer Name oder Material Tris-HCl
Konzentration 1M
pH 8
Physikalische Form Lösung
Menge 100 ml
Verpackung Nalgene Flasche
Formelmasse 157.6
Güte Molekularbiologie