Learn More
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
Maximieren die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem sie die Bindung von Probe zu Oberfläche deutlich reduzieren. Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen sind die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung von Proben.
Marke: Eppendorf™ 0030108078
19.57 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21834" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
When biological samples are stored or incubated in standard reaction vessels more than 90% sample material can be lost within 24 hours due to adsorption to the plastic surface. Eppendorf LoBind Tubes and Plates maximize sample recovery by significantly reducing sample-to-surface binding – without the use of any type of coating. A combination of specially developed technology and ultrapure selected polypropylene ensures best recovery rates of your valuable samples.
Features and benefits
- LoBind material guarantees maximum sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e. g. siliconization). Eliminates the risk of sample interference
- Available in tube and plate formats for easy up-scaling
- High stability for use in all sample preparation protocols
- PCR clean quality batch tested and certified by an independent laboratory for reliable purity
Spezifikation
25,000 x g | |
Transparent | |
2 mL | |
Polypropylen | |
DNA LoBind-Verbrauchsmaterialien eignen sich perfekt für DNA- oder RNA-Anwendungen bei forensischen Analysen, Next-Generation-Sequenzierung, Klonen von Genen und allgemeiner Molekularbiologie | |
PCR Clean | |
30000 x g | |
Ja | |
Conical |
DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitors free | |
2 ml | |
250 Röhrchen (5 Beutel zu je 50) | |
Polypropylen | |
Safe-lock lid | |
250 | |
Safe-lock Lid | |
Non-sterile |