Learn More
Dofetilide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484307
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16484307 50 mg 50 Milligramm
16458428 10 mg 10 Milligramm
16450838 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16484307 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0232
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dofetilide (UK 68789), as a class III antiarrhythmic agent, is an orally active, potent and specific IKr blocker. Dofetilide can be used for the research of cardiovascular disease.
Dofetilide (UK 68789), as a class III antiarrhythmic agent, is an orally active, potent and specific IKr blocker. Dofetilide can be used for the research of cardiovascular disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dofetilide
CAS 115256-11-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H27N3O5S2
Menge 50 mg
Synonym UK 68789
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.47 mM)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(CCN(C)CCOC2=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C2)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 441.56
Formelmasse 441.56
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation