missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Dosierpumpe
Marke: B Braun™ 3908275
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Typ: Dosierpumpe für 5L Kanister 15mL HubSpezifikation
5 L Canister | |
Capacity: 15 mL |