Learn More
Doxazosin mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492006 500 mg -
16452049 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492006 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0098A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Doxazosin mesylate (UK 33274) is a quinazoline-derivative that selectively antagonizes postsynaptic α1-adrenergic receptors.
Doxazosin mesylate (UK 33274) is a quinazoline-derivative that selectively antagonizes postsynaptic α1-adrenergic receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxazosin mesylate
CAS 77883-43-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H29N5O8S
Menge 500 mg
Synonym UK 33274 mesylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (60.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)CC1)C4OC5=CC=CC=C5OC4.CS(=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 547.58
Formelmasse 547.58
Reinheit (%) 99.72%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation