Learn More
Dronedarone Hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Dronedarone Hydrochloride is a non-iodinated amiodarone derivative that inhibits Na+, K+ and Ca2+ currents.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dronedarone Hydrochloride |
| CAS | 141625-93-6 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C31H45ClN2O5S |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (84.29 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C(OC(CCCC)=C2C(C3=CC=C(OCCCN(CCCC)CCCC)C=C3)=O)C2=C1)=O.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 593.22 |
| Formelmasse | 593.22 |
| Mehr anzeigen |