Learn More
Nabertherm™ Trockenschrank
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der forcierten Luftumwälzung erreichen die Trockenschränke eine ausgezeichnete Temperaturgleichmäßigkeit, die sich deutlich von vielen Wettbewerbsmodellen abhebt. Sie lassen sich für viele Aufgaben (z. B. Trocken, Sterilisieren) einsetzen.
Marke: Nabertherm™ TR-122BN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 120.00000kg
Beschreibung
- Tmax: 300 °C
Spezifikation
B410 | |
300°C | |
2 | |
900 x 610 x 860 mm |
120 l | |
7 | |
650 x 390 x 500 mm |