Learn More
Duloxetine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488136
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488136 100 mg 100 Milligramm
16484257 50 mg -
16468368 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488136 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0161A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) with a Ki of 4.6 nM, used for treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorder (GAD).
Duloxetine hydrochloride ((S)-Duloxetine hydrochloride) is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) with a Ki of 4.6 nM, used for treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorder (GAD).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H20ClNOS
Menge 100 mg
Synonym (S)-Duloxetine hydrochloride LY-248686 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (299.51 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (14.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCC[C@H](OC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CC=CS3.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 333.88
Formelmasse 333.88
Reinheit (%) 99.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation